Methyl-3,4-difluorbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 3,4-difluorobenzoate
PC5102-100G
PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA
49.3
EUR
APOSPC5102-100G
APOSPC5102-25G
Methyl-3,4-difluorbenzoat 97%
Methyl-3,4-difluorbenzoat
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molecular Weight: 172,13 g/mol Siedepunkt: 87…89 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 23…27 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276597 CAS-Nummer: 369-25-5 |