3-Amino-5-fluor-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC51032-1G
PC51032-250MG
APOSPC51032-1GEA
386
EUR
APOSPC51032-1G
APOSPC51032-250MG
3-Amino-5-fluor-1H-indazol
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆FN₃ Molecular Weight: 151,141 g/mol Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426699 CAS-Nummer: 61272-72-8 |