4-Chlor-2-methyl-6-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC51043-1G PC51043-5G
APOSPC51043-1GEA 185 EUR
APOSPC51043-1G APOSPC51043-5G
4-Chlor-2-methyl-6-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 867167-05-3