4,4-Difluorcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51054-1G PC51054-5G
APOSPC51054-1GEA 72.5 EUR
APOSPC51054-1G APOSPC51054-5G
4,4-Difluorcyclohexanol 95%
4,4-Difluorcyclohexanol
Formel: C₆H₁₀F₂O
Molecular Weight: 136,1398 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10000566
CAS-Nummer: 22419-35-8
UN: 1987
ADR: 3,III