2,5-Dichlor-3-(difluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51081-1G PC51081-250MG PC51081-5G
APOSPC51081-1GEA 241 EUR
APOSPC51081-1G APOSPC51081-250MG APOSPC51081-5G
2,5-Dichlor-3-(difluormethyl)pyridin
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Molecular Weight: 198,00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384828
CAS-Nummer: 71701-93-4