5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid
PC5109-1G
PC5109-5G
APOSPC5109-1GEA
48
EUR
APOSPC5109-1G
APOSPC5109-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure 97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ Molecular Weight: 211,98 g/mol Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08235094 CAS-Nummer: 874219-60-0 |