4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51093-25G PC51093-5G PC51093-1G
APOSPC51093-25GEA 447 EUR
APOSPC51093-25G APOSPC51093-5G APOSPC51093-1G
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formel: C₁₀H₇F₃O
Molecular Weight: 200,16 g/mol
Siedepunkt: 67…72 °C/0,1mmHg
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: >108,3 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772121
CAS-Nummer: 68755-42-0