2-Chlor-5-fluor-4-pyrimidinol 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-5-fluoro-4-pyrimidinone

PC51106-5G
APOSPC51106-5GEA 143 EUR
APOSPC51106-5G
2-Chlor-5-fluor-4-pyrimidinol 95+%
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Formel: C₄H₂ClFN₂O
Molecular Weight: 148.5229 g/mol
Schmelzpunkt: 176…177 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01346689
CAS-Nummer: 155-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR