2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5115-100G
PC5115-25G
PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA
163
EUR
APOSPC5115-100G
APOSPC5115-25G
APOSPC5115-500G
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid 97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Molecular Weight: 205,14 g/mol Siedepunkt: 86 °C/10mmHg Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042322 CAS-Nummer: 6656-49-1 EINECS: 229-688-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |