1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51157-25G PC51157-5G
APOSPC51157-25GEA 256 EUR
APOSPC51157-25G APOSPC51157-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Formel: C₅H₄F₄O₂
Molecular Weight: 172,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419795
CAS-Nummer: 70086-62-3
UN: 1993
ADR: 3,III