4-(2,2,2-Trifluorethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-((2,2,2-Trifluoroethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC5116-1G
PC5116-5G
APOSPC5116-1GEA
190
EUR
APOSPC5116-1G
APOSPC5116-5G
4-(2,2,2-Trifluorethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-(2,2,2-Trifluorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₉BF₃NO₃ Molecular Weight: 246,9800 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235087 CAS-Nummer: 874459-90-2 |