3'-(Pentafluorthio)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC51188-1G PC51188-5G
APOSPC51188-1GEA 0 EUR
APOSPC51188-1G APOSPC51188-5G
3'-(Pentafluorthio)acetophenon 97%
3'-(Pentafluorthio)acetophenon
Formel: C₈H₇F₅OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652407
CAS-Nummer: 159896-31-8