2-Brom-1-fluor-3-iodbenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51221-1G
PC51221-250MG
PC51221-5G
APOSPC51221-1GEA
77
EUR
APOSPC51221-1G
APOSPC51221-250MG
APOSPC51221-5G
2-Brom-1-fluor-3-iodbenzol 95%
2-Brom-1-fluor-3-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrFI Molecular Weight: 300.8949 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09056796 CAS-Nummer: 851368-08-6 |