Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5128-5G PC5128-1G PC5128-250MG
APOSPC5128-5GEA 835 EUR
APOSPC5128-5G APOSPC5128-1G APOSPC5128-250MG
Methyl pentafluoromethacrylate 96%
Methyl pentafluoromethacrylate
Formel: C₅H₃F₅O₂
Siedepunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00153210
CAS-Nummer: 685-09-6