Methylpentafluorpropionat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
PC5130-100G
APOSPC5130-100GEA 149 EUR
APOSPC5130-100G
Methylpentafluorpropionat 99%
Methylpentafluorpropionat
Formel: C₄H₃F₅O₂
Molecular Weight: 178,06 g/mol
Siedepunkt: 59…60 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000430
CAS-Nummer: 378-75-6
EINECS: 206-828-0
UN: 3272
ADR: 3,II