Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
PC51399-1G
APOSPC51399-1GEA 81.2 EUR
APOSPC51399-1G
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylate
Formel: C₇H₉F₃O₂
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22199506
CAS-Nummer: 139229-57-5