3-Amino-5-fluorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoropyridin-3-amine
PC5151-1G PC5151-5G PC5151-25G
APOSPC5151-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluorpyridin 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
Molecular Weight: 112.11 g/mol
Schmelzpunkt: 85…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234073
CAS-Nummer: 210169-05-4