2-Amino-5-chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-5G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5161-1G APOSPC5161-5G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chlor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
2-Amino-5-chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 240,5671 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094262
CAS-Nummer: 62924-50-9