5-Amino-2-chlor-4-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Nitro-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 29 EUR
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chlor-4-nitrobenzotrifluorid 97%
5-Amino-2-chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 240.5700 g/mol
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094264
CAS-Nummer: 167415-22-7