Methyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5165-5G
APOSPC5165-5GEA 68.3 EUR
APOSPC5165-5G
Methyl-4,4,4-trifluoracetoacetat 95%
Methyl-4,4,4-trifluoracetoacetat
Formel: C₅H₅F₃O₃
Molecular Weight: 170,09 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041004
CAS-Nummer: 83643-84-9
UN: 3272
ADR: 3,III