2-Amino-5-fluor-3-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5166-5G PC5166-1G PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA 82.8 EUR
APOSPC5166-5G APOSPC5166-1G APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluor-3-nitrobenzotrifluorid 97%
2-Amino-5-fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₄F₄N₂O₂
Molecular Weight: 224,1125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094266
CAS-Nummer: 344-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III