Methyl-4,4,4-trifluorcrotonat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5167-5G PC5167-10G PC5167-1G
APOSPC5167-5GEA 166 EUR
APOSPC5167-5G APOSPC5167-10G APOSPC5167-1G
Methyl-4,4,4-trifluorcrotonat 95%
Methyl-4,4,4-trifluorcrotonat
Formel: C₅H₅F₃O₂
Molecular Weight: 154,10 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077567
CAS-Nummer: 85694-31-1
UN: 3272
ADR: 3,III