Methyltrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluormethansulfonsäuremethylester
PC5170-10G
PC5170-50G
PC5170-100G
APOSPC5170-10GEA
29
EUR
APOSPC5170-10G
APOSPC5170-50G
APOSPC5170-100G
Methyltrifluormethansulfonat 98%
Methyltrifluormethansulfonat
Formel:
C₂H₃F₃O₃S Molecular Weight: 164,11 g/mol Siedepunkt: 94…102 °C Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 38 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000409 CAS-Nummer: 333-27-7 EINECS: 206-371-7 UN: 2920 ADR: 8+3,II |