Methyl-2-(trifluormethoxy)benzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
Methyl-2-(trifluormethoxy)benzoat 97%
Methyl-2-(trifluormethoxy)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molecular Weight: 220,15 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052336
CAS-Nummer: 148437-99-4