Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Y-25G
PC5171Y-5G
PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA
130
EUR
APOSPC5171Y-25G
APOSPC5171Y-5G
APOSPC5171Y-1G
Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat 97%
Methyl-2-(trifluormethyl)benzoat
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molecular Weight: 204,15 g/mol Siedepunkt: 98…100 °C Dichte: 1,306 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236050 CAS-Nummer: 344-96-7 |