Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 46.4 EUR
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat 95%
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C/20mmHg
Dichte: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043543
CAS-Nummer: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3,III