Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC5172-250G PC5172-500G
APOSPC5172-250GEA 72.5 EUR
APOSPC5172-250G APOSPC5172-500G
Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat 98%
Methyl-4-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Siedepunkt: 86…87 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042324
CAS-Nummer: 2967-66-0