α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5173-25G
APOSPC5173-25GEA
157
EUR
APOSPC5173-25G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₉F₃O Molecular Weight: 190,165 g/mol Siedepunkt: 89…91 °C/4mmHg Dichte: 1,249 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021868 CAS-Nummer: 454-91-1 |