2,6-Difluor-4-nitroanilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5184-1G PC5184-5G PC5184-10G
APOSPC5184-1GEA 74.1 EUR
APOSPC5184-1G APOSPC5184-5G APOSPC5184-10G
2,6-Difluor-4-nitroanilin 95+%
2,6-Difluor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Molecular Weight: 174.11 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094274
CAS-Nummer: 23156-27-6