Methyl-2-(Trifluormethyl)-3,3,3-Trifluoropropionat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetate, 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetic Acid Methyl Ester
PC5184E-5G
PC5184E-1G
PC5184E-25G
APOSPC5184E-5GEA
190
EUR
APOSPC5184E-5G
APOSPC5184E-1G
APOSPC5184E-25G
Methyl-2-(Trifluormethyl)-3,3,3-Trifluoropropionat 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Formel:
C₅H₄F₆O₂ Molecular Weight: 210,08 g/mol Siedepunkt: 90…91 °C Dichte: 1,604 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054663 CAS-Nummer: 360-54-3 UN: 3272 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...