Methyltrifluorpyruvat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
PC5185E-25G PC5185E-5G
APOSPC5185E-25GEA 33.5 EUR
APOSPC5185E-25G APOSPC5185E-5G
Methyltrifluorpyruvat 95%
Methyltrifluorpyruvat
Formel: C₄H₃F₃O₃
Molecular Weight: 156,06 g/mol
Siedepunkt: 84…86 °C
Dichte: 1,529 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00114936
CAS-Nummer: 13089-11-7
UN: 3272
ADR: 3,III