Methyl-3-fluor-4-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-fluoro-4-iodobenzoate
PC52047-1G
PC52047-5G
PC52047-25G
APOSPC52047-1GEA
49.3
EUR
APOSPC52047-1G
APOSPC52047-5G
APOSPC52047-25G
Methyl-3-fluor-4-iodbenzoat
Methyl-3-fluor-4-iodbenzoat
Formel:
C₈H₆FIO₂ Molecular Weight: 280,0349 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800728 CAS-Nummer: 1027513-46-7 |