3-Methyl-4-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520502-25G PC520502-5G
APOSPC520502-25GEA 954 EUR
APOSPC520502-25G APOSPC520502-5G
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluorid 97%
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042323
CAS-Nummer: 67192-42-1