3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520504-25G PC520504-5G
APOSPC520504-25GEA 582 EUR
APOSPC520504-25G APOSPC520504-5G
3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonamid 97%
3-Chlor-4-fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅ClFNO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130211
CAS-Nummer: 146533-46-2