3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520506-10G PC520506-1G PC520506-5G
APOSPC520506-10GEA 841 EUR
APOSPC520506-10G APOSPC520506-1G APOSPC520506-5G
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00525616
CAS-Nummer: 89719-91-5