(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(5-Fluoropyridin-3-yl)methanol
PC520517-10G
PC520517-1G
PC520517-5G
APOSPC520517-10GEA
989
EUR
APOSPC520517-10G
APOSPC520517-1G
APOSPC520517-5G
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol 97%
(5-Fluoro-3-pyridyl)methanol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01758680 CAS-Nummer: 22620-32-2 |