3-Amino-4-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Amino-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PC52054-1G
PC52054-5G
APOSPC52054-1GEA
56.7
EUR
APOSPC52054-1G
APOSPC52054-5G
3-Amino-4-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
3-Amino-4-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Molecular Weight: 237,08 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11044430 CAS-Nummer: 1003575-43-6 |