2,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520540-5G
APOSPC520540-5GEA 127 EUR
APOSPC520540-5G
2,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06246882
CAS-Nummer: 879093-08-0