2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520541-10G PC520541-1G PC520541-5G
APOSPC520541-10GEA 989 EUR
APOSPC520541-10G APOSPC520541-1G APOSPC520541-5G
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₇H₄F₃N₃
Molecular Weight: 187.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05248878
CAS-Nummer: 109113-96-4