2-(Trifluormethyl)pyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520544-10G PC520544-5G
APOSPC520544-10GEA 745 EUR
APOSPC520544-10G APOSPC520544-5G
2-(Trifluormethyl)pyrazin 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Formel: C₅H₃F₃N₂
Molecular Weight: 148.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797734
CAS-Nummer: 61655-67-2