1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520545-25G
PC520545-5G
APOSPC520545-25GEA
698
EUR
APOSPC520545-25G
APOSPC520545-5G
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene 97%
1-(Difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formel:
C₇H₅F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657985 CAS-Nummer: 63878-70-6 |