5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520548-1G PC520548-5G
APOSPC520548-1GEA 219 EUR
APOSPC520548-1G APOSPC520548-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Molecular Weight: 172.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368841
CAS-Nummer: 951624-83-2