Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520551-1G
PC520551-5G
APOSPC520551-1GEA
170
EUR
APOSPC520551-1G
APOSPC520551-5G
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
Formel:
C₉H₉F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07367386 CAS-Nummer: 306960-67-8 |