4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520555-25G PC520555-5G
APOSPC520555-25GEA 582 EUR
APOSPC520555-25G APOSPC520555-5G
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formel: C₇H₅F₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368983
CAS-Nummer: 26132-51-4