3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC520563-5G PC520563-1G
APOSPC520563-5GEA 725 EUR
APOSPC520563-5G APOSPC520563-1G
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
3,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridazine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Molecular Weight: 216.98 g/mol
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08704310
CAS-Nummer: 1057672-68-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR