1-(Trifluormethyl)cyclohexancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520566-1G
PC520566-500MG
PC520566-5G
APOSPC520566-1GEA
231
EUR
APOSPC520566-1G
APOSPC520566-500MG
APOSPC520566-5G
1-(Trifluormethyl)cyclohexancarbonsäure 97%
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₈H₁₁F₃O₂ Molecular Weight: 196,700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445820 CAS-Nummer: 180918-40-5 |