2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520567-1G PC520567-250MG
APOSPC520567-1GEA 408 EUR
APOSPC520567-1G APOSPC520567-250MG
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₄N₃
Molecular Weight: 195.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08687525
CAS-Nummer: 737000-87-2