[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520572-1G
PC520572-5G
APOSPC520572-1GEA
118
EUR
APOSPC520572-1G
APOSPC520572-5G
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile 95%
[4-(Trifluoromethyl)phenylsulphonyl]acetonitrile
Formel:
C₉H₆F₃NO₂S Molecular Weight: 249.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741474 CAS-Nummer: 186405-37-8 |