2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520582-10G PC520582-5G
APOSPC520582-10GEA 1230 EUR
APOSPC520582-10G APOSPC520582-5G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl 95%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)biphenyl
Formel: C₁₄H₈F₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09836618
CAS-Nummer: 567-15-7