1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520584-1G PC520584-5G
APOSPC520584-1GEA 118 EUR
APOSPC520584-1G APOSPC520584-5G
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formel: C₉H₇F₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909908
CAS-Nummer: 117081-46-6